2-Amino-5-nitropyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Nitropyridin-2-ylamine, 5-Nitropyridin-2-amine, 5-Nitro-2-pyridylamine
Formule:
C₅H₅N₃O₂ Point de fusion: 186…190 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006325 Numéro CAS: 4214-76-0 EINECS: 224-145-6 |