5-Bromo-4-phenylpyrimidine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₇BrN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00234599 Numéro CAS: 3543-46-2 |