Imprimer
1-(4-Bromobenzoyl)pyrrolidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (4-Bromophenyl)(pyrrolidin-1-yl)methanone
OR11626-5G OR11626-25G
APOSOR11626-5GEA 97.3 EUR
APOSOR11626-5G APOSOR11626-25G
1-(4-Bromobenzoyl)pyrrolidine
1-(4-Bromobenzoyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₂BrNO
Poids moléculaire: 254.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00595283
Numéro CAS: 5543-27-1