Imprimer
2-Amino-6-chloropyrazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11609-25G OR11609-100G OR11609-5G
APOSOR11609-25GEA 50.9 EUR
APOSOR11609-25G APOSOR11609-100G APOSOR11609-5G
2-Amino-6-chloropyrazine 98%
2-Amino-6-chloropyrazine
Formule: C₄H₄ClN₃
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055024
Numéro CAS: 33332-28-4