Bromure de 2-bromoéthylammonium 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Bromoéthylamine, bromhydrate
Formule:
BrCH₂CH₂NH₃Br Poids moléculaire: 204.89 g/mol Point de fusion: 172…174 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012886 Numéro CAS: 2576-47-8 |