Imprimer
5-Bromo-N-methylpicolinamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11592-250MG OR11592-1G OR11592-100MG
APOSOR11592-250MGEA 43.5 EUR
APOSOR11592-250MG APOSOR11592-1G APOSOR11592-100MG
5-Bromo-N-methylpicolinamide 98%
5-Bromo-N-methylpicolinamide
Formule: C₇H₇BrN₂O
Point de fusion: 76…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07357421
Numéro CAS: 845305-87-5