Imprimer
5-Bromo-4-isooctylpyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Bromo-4-(6-methylheptyl)pyrimidine
OR11583-1G OR11583-5G
APOSOR11583-1GEA 111 EUR
APOSOR11583-1G APOSOR11583-5G
5-Bromo-4-isooctylpyrimidine
5-Bromo-4-isooctylpyrimidine
Formule: C₁₂H₁₉BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800941
Numéro CAS: 951884-24-5