Imprimer
tert-Butyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11571-5G OR11571-1G
APOSOR11571-5GEA 395 EUR
APOSOR11571-5G APOSOR11571-1G
tert-Butyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
tert-Butyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Formule: C₁₁H₁₂BrClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800903
Numéro CAS: 503555-23-5