Imprimer
5-Bromo-2-chloronicotinate de méthyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 5-bromo-2-chloronicotinate
OR11556-1G OR11556-25G OR11556-5G
APOSOR11556-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11556-1G APOSOR11556-25G APOSOR11556-5G
5-Bromo-2-chloronicotinate de méthyle 98%
5-Bromo-2-chloronicotinate de méthyle
Formule: C₇H₅BrClNO₂
Point de fusion: 48…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844848
Numéro CAS: 78686-79-0