Imprimer
5-Amino-2-bromobenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11524-1G OR11524-25G OR11524-5G
APOSOR11524-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11524-1G APOSOR11524-25G APOSOR11524-5G
5-Amino-2-bromobenzonitrile 98%
5-Amino-2-bromobenzonitrile
Formule: C₇H₅BrN₂
Poids moléculaire: 197.0320 g/mol
Point de fusion: 96…97 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00234259
Numéro CAS: 72115-09-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III