5-Chloro-2-nitroanisole 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆ClNO₃ Point de fusion: 70…72 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007288 Numéro CAS: 6627-53-8 EINECS: 229-594-1 |