2-Chloro-6-nitroanisole 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆ClNO₃ Point de fusion: 54…57 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00065066 Numéro CAS: 80866-77-9 EINECS: 279-580-4 |