4-Chloro-o-anisidine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Chloro-2-methoxyaniline
Formule:
C₇H₈ClNO Point d'ébullition: 260 °C Point de fusion: 48…53 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD06801386 Numéro CAS: 93-50-5 EINECS: 202-251-3 |