Imprimer
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR11488-25G OR11488-5G
APOSOR11488-25GEA 237 EUR
APOSOR11488-25G APOSOR11488-5G
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Formule: C₆H₅NS
Point d'ébullition: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052086
Numéro CAS: 55406-13-8