Imprimer
4-Hydroxycoumarine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1147-2.5KG OR1147-500G OR1147-100G
APOSOR1147-2.5KGEA 214 EUR
APOSOR1147-2.5KG APOSOR1147-500G APOSOR1147-100G
4-Hydroxycoumarine 98%
4-Hydroxycoumarine
Formule: C₉H₆O₃
Point de fusion: 216 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006856
Numéro CAS: 1076-38-6