4-Bromo-2-nitrobenzoate de tert-butyle 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
tert-Butyl 4-bromo-2-nitrobenzoate, 4-Bromobenzoic acid tert-butyl ester
Formule:
C₁₁H₁₂BrNO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09475812 Numéro CAS: 890315-72-7 |