Imprimer
4-Bromo-N,N-3-trimethylbenzenesulphonamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11443-1G OR11443-5G
APOSOR11443-1GEA 162 EUR
APOSOR11443-1G APOSOR11443-5G
4-Bromo-N,N-3-trimethylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N,N-3-trimethylbenzenesulphonamide
Formule: C₉H₁₂BrNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475820
Numéro CAS: 849532-31-6