Imprimer
1,3-Dibromo-5-nitrobenzène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11436-1G OR11436-5G OR11436-25G
APOSOR11436-1GEA 29 EUR
APOSOR11436-1G APOSOR11436-5G APOSOR11436-25G
1,3-Dibromo-5-nitrobenzène 97%
1,3-Dibromo-5-nitrobenzène
Formule: C₆H₃Br₂NO₂
Point de fusion: 100…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092529
Numéro CAS: 6311-60-0