Imprimer
4-(Methoxycarboxy)-1-naphthaleneboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11435-1G OR11435-250MG
APOSOR11435-1GEA 1040 EUR
APOSOR11435-1G APOSOR11435-250MG
4-(Methoxycarboxy)-1-naphthaleneboronic acid 98%
4-(Methoxycarboxy)-1-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₂H₁₁BO₄
Point de fusion: 170…173 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09475824
Numéro CAS: 957034-67-2