Imprimer
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromobenzyl methyl ether
OR11434-1G OR11434-5G OR11434-25G
APOSOR11434-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11434-1G APOSOR11434-5G APOSOR11434-25G
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 97%
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene
Formule: C₈H₉BrO
Point d'ébullition: 75…80 °C/0,5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03790887
Numéro CAS: 52711-30-5