Imprimer
3-Bromo-5-methylaniline hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11430-1G OR11430-5G
APOSOR11430-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11430-1G APOSOR11430-5G
3-Bromo-5-methylaniline hydrochloride 98%
3-Bromo-5-methylaniline hydrochloride
Formule: C₇H₉BrClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475832
Numéro CAS: 957034-79-6