Imprimer
1-(2-Bromoéthoxy)-3-nitrobenzène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11413-1G OR11413-5G
APOSOR11413-1GEA 43.5 EUR
APOSOR11413-1G APOSOR11413-5G
1-(2-Bromoéthoxy)-3-nitrobenzène 97%
1-(2-Bromoéthoxy)-3-nitrobenzène
Formule: C₈H₈BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783648
Numéro CAS: 13831-59-9