3,5-Dichloropyridine-2-carbonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,5-Dichloropicolinonitrile, 3,5-Dichloro-2-cyanopyridine
Formule:
C₆H₂Cl₂N₂ Point de fusion: 98…103 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03788758 Numéro CAS: 85331-33-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |