Imprimer
5-Bromopyridine-2-carbonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Bromopicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine
OR11382-25G OR11382-5G
APOSOR11382-25GEA 49.3 EUR
APOSOR11382-25G APOSOR11382-5G
5-Bromopyridine-2-carbonitrile 97%
5-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃BrN₂
Poids moléculaire: 183.01 g/mol
Point d'ébullition: 100…110 °C/3mmHg
Point de fusion: 124…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234144
Numéro CAS: 97483-77-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III