4,4'-Diméthylbenzophénone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₅H₁₄O Point d'ébullition: 200 °C/17mmHg Point de fusion: 93…97 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017214 Numéro CAS: 611-97-2 EINECS: 210-287-6 |