Imprimer
Ethyl methylsulphonylacetate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl Methylsulphonylacetate, Ethyl 2-(methylsulphonyl)acetate
OR11368-25G OR11368-5G OR11368-100G
APOSOR11368-25GEA 92.8 EUR
APOSOR11368-25G APOSOR11368-5G APOSOR11368-100G
Ethyl methylsulphonylacetate 97%
Ethyl methylsulphonylacetate
Formule: C₅H₁₀O₄S
Point d'ébullition: 111…113 °C/0,2mmHg
Densité: 1,234 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041258
Numéro CAS: 4455-15-6
EINECS: 224-702-3