Imprimer
1-Chloro-4-(4-iodophenoxy)benzene 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11362-1G OR11362-5G
APOSOR11362-1GEA 92.8 EUR
APOSOR11362-1G APOSOR11362-5G
1-Chloro-4-(4-iodophenoxy)benzene 99%
1-Chloro-4-(4-iodophenoxy)benzene
Formule: C₁₂H₈ClIO
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06796299
Numéro CAS: 854257-01-5