Imprimer
4-Amino-4'-methyldiphenyl ether
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(p-Tolyloxy)aniline, 4-Aminophenyl p-Tolyl Ether 4-(p-Tolyloxy)aniline, 4-Amino-4'-methyldiphenyl Ether, 4-Aminophenyl p-Tolyl Ether
OR11354-25G OR11354-5G OR11354-100G
APOSOR11354-25GEA 87 EUR
APOSOR11354-25G APOSOR11354-5G APOSOR11354-100G
4-Amino-4'-methyldiphenyl ether
4-Amino-4'-methyldiphenyl ether
Formule: C₁₃H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059858
Numéro CAS: 41295-20-9