4-(2-Méthylphénoxy)aniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₁₃NO Point de fusion: 61…62 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02663364 Numéro CAS: 56705-83-0 EINECS: 260-349-1 |