Imprimer
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR11349-1G OR11349-5G
APOSOR11349-1GEA 127 EUR
APOSOR11349-1G APOSOR11349-5G
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₂H₈Cl₂O₃S
Point de fusion: 89…94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631899
Numéro CAS: 610277-84-4
UN: 3261
ADR: 8,II