Imprimer
4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11344-25G OR11344-5G OR11344-100G
APOSOR11344-25GEA 279 EUR
APOSOR11344-25G APOSOR11344-5G APOSOR11344-100G
4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
Formule: C₁₃H₁₃NO₂
Point de fusion: 92,2…94.4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02663341
Numéro CAS: 13066-01-8