Imprimer
5-Cyanopyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11333-5G OR11333-1G
APOSOR11333-5GEA 171 EUR
APOSOR11333-5G APOSOR11333-1G
5-Cyanopyrimidine
5-Cyanopyrimidine
Formule: C₅H₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00235052
Numéro CAS: 40805-79-6