Imprimer
2H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2H-1,2,4-triazole-3-carbonitrile
OR11327-5G OR11327-25G
APOSOR11327-5GEA 21.9 EUR
APOSOR11327-5G APOSOR11327-25G
2H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile
2H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile
Formule: C₃H₂N₄
Point de fusion: 187…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505654
Numéro CAS: 3641-10-9