Imprimer
6-Propyl-2-thiouracile 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Propyle thiouracile, 4-Propyl-2-thiouracile, Propylthiouracile
OR11311-100G OR11311-25G
APOSOR11311-100GEA 0 EUR
APOSOR11311-100G APOSOR11311-25G
6-Propyl-2-thiouracile 97+%
6-Propyl-2-thiouracile
Formule: C₇H₁₀N₂OS
Poids moléculaire: 170.24 g/mol
Point d'ébullition: 448
Point de fusion: 218…220 °C
Point éclair: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006041
Numéro CAS: 51-52-5
EINECS: 200-103-2
Indice Merck: 12,08054