Imprimer
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1131-5G OR1131-25G
APOSOR1131-5GEA 226 EUR
APOSOR1131-5G APOSOR1131-25G
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Formule: C₁₃H₉BrO₂
Point de fusion: 108…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00525062
Numéro CAS: 55082-33-2