Imprimer
4-Chloro-1-naphtol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloronaphthalen-1-ol, 1-Chloro-4-hydroxynaphthalene, 4-CN, Chloronaphthol
OR11309-25G OR11309-10G OR11309-100G
APOSOR11309-25GEA 132 EUR
APOSOR11309-25G APOSOR11309-10G APOSOR11309-100G
4-Chloro-1-naphtol
4-Chloro-1-naphtol
Formule: ClC₁₀H₆OH
Point de fusion: 120…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003974
Numéro CAS: 604-44-4
EINECS: 210-068-5