(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₆ClNO Point d'ébullition: 120 °C/0,4mmHg Point de fusion: 46…49 °C Densité: 1,28 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01075226 Numéro CAS: 21543-49-7 |