Imprimer
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethoxybenzene
OR11305-1G OR11305-25G OR11305-5G
APOSOR11305-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11305-1G APOSOR11305-25G APOSOR11305-5G
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 97%
3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Formule: C₉H₁₁BrO₂
Point de fusion: 69…70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321368
Numéro CAS: 877-88-3
UN: 3261
ADR: 8,II