Imprimer
2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidine-4-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR11291-100G OR11291-500G
APOSOR11291-100GEA 0 EUR
APOSOR11291-100G APOSOR11291-500G
2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidine-4-one 95%
2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidine-4-one
Formule: C₄H₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006094
Numéro CAS: 56-09-7