Imprimer
ω-Bromo-3-hydroxyacétophénone 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α-Bromo-3-hydroxyacétophénone, 2-Bromo-3'-hydroxyacétophénone, 2-Bromo-1-(3-hydroxyphényl)éthane-1-one
OR11288-1G OR11288-25G OR11288-5G
APOSOR11288-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11288-1G APOSOR11288-25G APOSOR11288-5G
ω-Bromo-3-hydroxyacétophénone 96%
ω-Bromo-3-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇BrO₂
Poids moléculaire: 215.05
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664326
Numéro CAS: 2491-37-4
UN: 3261
ADR: 8 III