Acide 3,5-diacétoxybenzoïque
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₁₀O₆ Point de fusion: 158…160 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017591 Numéro CAS: 35354-29-1 |