Imprimer
ω-Bromo-2-hydroxyacétophénone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-(2-hydroxyphényl)éthane-1-one, α-Bromo-2-hydroxyacétophénone, 2-Bromo-2'-hydroxyacétophénone
OR11268-25G OR11268-5G OR11268-100G
APOSOR11268-25GEA 177 EUR
APOSOR11268-25G APOSOR11268-5G APOSOR11268-100G
ω-Bromo-2-hydroxyacétophénone
ω-Bromo-2-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇BrO₂
Poids moléculaire: 215.05
Point de fusion: 44…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01727570
Numéro CAS: 2491-36-3
UN: 3263
ADR: 8 II