Imprimer
ω-Bromo-4-hydroxyacétophénone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-(4-hydroxyphényl)éthane-1-one, 2-Bromo-4'-hydroxyacétophénone, α-Bromo-4-hydroxyacétophénone
OR11266-100G OR11266-25G
APOSOR11266-100GEA 0 EUR
APOSOR11266-100G APOSOR11266-25G
ω-Bromo-4-hydroxyacétophénone 97%
ω-Bromo-4-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇BrO₂
Poids moléculaire: 215.05
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00072424
Numéro CAS: 2491-38-5
UN: 1759
ADR: 8 III