Imprimer
6-Chloropurine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloro-7H-purine, 6-Chloro-1H-purine, 6-Chloro-9H-purine
OR11255-100G OR11255-25G OR11255-500G
APOSOR11255-100GEA 34.8 EUR
APOSOR11255-100G APOSOR11255-25G APOSOR11255-500G
6-Chloropurine 97%
6-Chloropurine
Formule: C₅H₃ClN₄
Point de fusion: >300 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075825
Numéro CAS: 87-42-3
EINECS: 201-745-6