Acide (2,3-diméthoxyphényl)métaborique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₁BO₄ Point de fusion: 67…71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02683112 Numéro CAS: 40972-86-9 |