Imprimer
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (5-Cyanothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Cyanothiophene-2-boronic acid
OR11252-1G OR11252-5G OR11252-10G
APOSOR11252-1GEA 26.1 EUR
APOSOR11252-1G APOSOR11252-5G APOSOR11252-10G
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid 97%
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid
Formule: C₅H₄BNO₂S
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02094029
Numéro CAS: 305832-67-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III