Imprimer
2-Acétyl-1-naphtol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1'-Hydroxy-2'-acétonaphtone
OR1123-100G OR1123-25G
APOSOR1123-100GEA 311 EUR
APOSOR1123-100G APOSOR1123-25G
2-Acétyl-1-naphtol
2-Acétyl-1-naphtol
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003963
Numéro CAS: 711-79-5