Imprimer
Chloroformiate de 4-nitrophényle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR11227-100G OR11227-25G OR11227-5G
APOSOR11227-100GEA 72.5 EUR
APOSOR11227-100G APOSOR11227-25G APOSOR11227-5G
Chloroformiate de 4-nitrophényle
Chloroformiate de 4-nitrophényle
Formule: C₇H₄ClNO₄
Point d'ébullition: 159…162 °C/19mmHg
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007321
Numéro CAS: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
UN: 3261
ADR: 8,II