Imprimer
Chlorure de 3-nitrobenzènesulfonyle 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR11222-25G OR11222-5G OR11222-500G
APOSOR11222-25GEA 125 EUR
APOSOR11222-25G APOSOR11222-5G APOSOR11222-500G
Chlorure de 3-nitrobenzènesulfonyle 96%
Chlorure de 3-nitrobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄ClNO₄S
Point de fusion: 61…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007435
Numéro CAS: 121-51-7
EINECS: 204-476-2
UN: 3261
ADR: 8,II