Imprimer
Isocyanate de 1-naphtyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Naphthylisocyanate
OR11220-100G OR11220-250G OR11220-25G
APOSOR11220-100GEA 78.3 EUR
APOSOR11220-100G APOSOR11220-250G APOSOR11220-25G
Isocyanate de 1-naphtyle
Isocyanate de 1-naphtyle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₁₁H₇NO
Point d'ébullition: 267 °C
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1,177 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00003881
Numéro CAS: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III